Learn More
Diethylether stabilisiert, BAKER ANALYZED™, J.T. Baker™
Catalog Number 10382931
Click to view available options
1 L
Laborreagenzien
Schmelzpunkt -123°C
CAS 60-29-7
Farbe Max. 10 (APHA)
Prozentgehaltsbereich min. 99.5%
Summenformel C4H10O
MDL-Nummer MFCD00011646
InChI-Schlüssel RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOCC
IUPAC-Name Ethoxyethan
Molekulargewicht (g/mol) 74.12
Dichte 0.7135 g/cm³ (20°C)
Siedepunkt 35°C (1013 hPa)
Menge 1 L
Flammpunkt -40°C
Geruch Passes Test
Verpackung Glasflasche
Rückstand nach Verdampfung max. 0.001%
Wasser max. 0.01%