Learn More
Diethylethoxymethylenmalonat, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-108961
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
87-13-8
C10H16O5
216.23
MFCD00009148
LTMHNWPUDSTBKD-UHFFFAOYSA-N
diethyl ethoxymethylenemalonate, diethyl 2-ethoxymethylene malonate, ethoxymethylenemalonic acid diethyl ester, diethyl ethoxymethylene malonate, diethyl emme, propanedioic acid, ethoxymethylene-, diethyl ester, diethylethoxymethylenemalonate, 1,3-diethyl 2-ethoxymethylidene propanedioate, diethyl ethoxymethylidene propanedioate
6871
Diethyl-2-(ethoxymethyliden)propandioat
CCOC=C(C(=O)OCC)C(=O)OCC
87-13-8
C10H16O5
216.23
MFCD00009148
LTMHNWPUDSTBKD-UHFFFAOYSA-N
diethyl ethoxymethylenemalonate, diethyl 2-ethoxymethylene malonate, ethoxymethylenemalonic acid diethyl ester, diethyl ethoxymethylene malonate, diethyl emme, propanedioic acid, ethoxymethylene-, diethyl ester, diethylethoxymethylenemalonate, 1,3-diethyl 2-ethoxymethylidene propanedioate, diethyl ethoxymethylidene propanedioate
6871
Diethyl-2-(ethoxymethyliden)propandioat
CCOC=C(C(=O)OCC)C(=O)OCC
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Diethyl ethoxymethylenemalonate
Namenshinweis 99+%
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.0800g/mL
Siedepunkt 279°C to 281°C
Flammpunkt 144°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C2H5OCH=C(CO2C2H5)2
Brechungsindex 1.4610 to 1.463
Menge 100 g
Beilstein 03, 469
Fieser 05,216
Relative Dichte 1.08
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
Formelmasse 216.23
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Diethyl ethoxymethylenemalonate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.