Learn More
Diethyl-Formamidomalonat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11394494
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11394494 25 g -
11384494 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11394494 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L01189.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6326-44-9
Summenformel C8H13NO5
Molekulargewicht (g/mol) 203.194
MDL-Nummer MFCD00003279
InChI-Schlüssel PFLHGSJLYNJIOF-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl formamidomalonate, diethyl 2-formamidomalonate, diethyl 2-formylaminomalonate, diethyl formaminomalonate, diethyl2-formylaminomalonate, 1,3-diethyl 2-formamidopropanedioate, diethyl 2-carbonylaminopropane-1,3-dioate, formamidomalonic acid, diethyl ester, malonic acid, formamido-, diethyl ester, diethylformaminomalonate
PubChem CID 80617
IUPAC-Name Diethyl-2-formamidopropandioat
SMILES CCOC(=O)C(C(=O)OCC)NC=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diethyl formamidomalonate
Schmelzpunkt 50°C to 55°C
Siedepunkt 173°C to 176°C (11 mmHg)
Menge 25 g
Beilstein 1788903
Formelmasse 203.19
Reinheit (%) 97%