Learn More
Formamidomalonsäurediethylester 97 %, ACROS Organics™
Artikelnummer. 15219616 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15219616 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15219616 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 114370050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 6326-44-9
Summenformel C8H13NO5
Molekulargewicht (g/mol) 203.19
MDL-Nummer MFCD00003279
InChI-Schlüssel PFLHGSJLYNJIOF-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 80617
IUPAC-Name Diethyl-2-formamidopropandioat
SMILES CCOC(=O)C(C(=O)OCC)NC=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diethyl formamidomalonate
Namenshinweis 97%
Schmelzpunkt 51.0°C to 56.0°C
Farbe Weiß
Siedepunkt 173.0°C to 176.0°C (11.0 mmHg)
Flammpunkt 113°C
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C2H5O2CCH(NHCHO)CO2C2H5
Menge 5 g
Beilstein 04,47
Synonym diethyl formamidomalonate, diethyl 2-formamidomalonate, diethyl 2-formylaminomalonate, diethyl formaminomalonate, diethyl2-formylaminomalonate, 1,3-diethyl 2-formamidopropanedioate, diethyl 2-carbonylaminopropane-1,3-dioate, formamidomalonic acid, diethyl ester, malonic acid, formamido-, diethyl ester, diethylformaminomalonate
Formelmasse 203.19
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Anhaftendes kristallines Pulver