Learn More
Diethylhexafluoroglutarat, 97 %
Artikelnummer. 11430567
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11430567 5 g 5 Gramm
11420567 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11430567 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B22428.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 424-40-8
Summenformel C9H10F6O4
Molekulargewicht (g/mol) 296.17
MDL-Nummer MFCD00015156
InChI-Schlüssel MSDPXVBLFJODJO-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl hexafluoroglutarate, diethyl perfluoroglutarate, diethyl hexafluoropentanedioate, hexafluoroglutaric acid diethyl ester, pentanedioic acid, hexafluoro-, diethyl ester, glutaric acid, hexafluoro-, diethyl ester, hexafluoropentanedioic acid diethyl ester, diethylester kyseliny hexafluorglutarove, diethylester kyseliny hexafluorglutarove czech, pentanedioic acid, 2,2,3,3,4,4-hexafluoro-, 1,5-diethyl ester
PubChem CID 9874
SMILES CCOC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(=O)OCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diethyl hexafluoroglutarate
Dichte 1.365
Siedepunkt 224°C
Brechungsindex 1.36
Menge 5 g
Beilstein 1804802
IUPAC-Name Diethyl-2,2,3,3,4,4-hexafluorpentandioat
Formelmasse 296.16
Reinheit (%) 97%