Learn More
Diethylhydroxymethylphosphonat, Tech. 85 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11414727
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11414727 5 g 5 Gramm
11424727 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11414727 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B21215.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Diethyl-Hydroxymethylphosphonat dient als Reaktant für die Synthese von α und β-Dialkoxyphosphorylisothiocyanat zur Verwendung in Studien zur Wachstumshemmung, dendritischen Polyglycerolanionen für L-Selectin-Hemmung, Phosphonate für Anti-HIV-1-Aktivität, Homo- und Copolymere von phosphonierten Norbornenen, Mitsunobu-Reaktionen. Beteiligt an Studien zur FBPase-Hemmung durch Phosphonsäure-haltige Thiazole.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Kühl und trocken in einem gut verschlossenen Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3084-40-0
Summenformel C5H13O4P
Molekulargewicht (g/mol) 168.129
MDL-Nummer MFCD00014418
InChI-Schlüssel RWIGWWBLTJLKMK-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl hydroxymethyl phosphonate, diethyl hydroxymethylphosphonate, phosphonic acid, hydroxymethyl-, diethyl ester, hydroxymethyl phosphonic acid, diethyl ester, hydroxymethyl phosphonic acid diethyl ester, phosphonic acid, p-hydroxymethyl-, diethyl ester, acmc-1corl, diethoxyphosphoryl-methanol
PubChem CID 76513
IUPAC-Name Diethyl-(hydroxymethyl)phosphonat
SMILES CCOP(=O)(CO)OCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diethyl hydroxymethylphosphonate
Dichte 1.14
Siedepunkt 124°C to 126°C (3 mmHg)
Flammpunkt 110°C (230°F)
Brechungsindex 1.444
Menge 5 g
Formelmasse 168.13
Reinheit (%) 85%
Güte Technisch