Learn More
Diethyl-Iminodicarboxylat, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7077855
22.06 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
19617-44-8
C6H11NO4
161.16
PQVSTLUFSYVLTO-UHFFFAOYSA-N
azamalonic ester, diethyl imidodicarbonate, diethyl azamalonate, imidodicarbonic acid, diethyl ester, diethyl iminodicarboxylate, diethylazamalonate, imidodicarbonic acid,1,3-diethyl ester, diethylimidodicarbonate, diethyl imidodicarbonate #, ethyl ethoxycarbonylamino formate
140564
Ethyl-N-ethoxycarbonylcarbamat
CCOC(=O)NC(=O)OCC
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
19617-44-8
C6H11NO4
161.16
PQVSTLUFSYVLTO-UHFFFAOYSA-N
azamalonic ester, diethyl imidodicarbonate, diethyl azamalonate, imidodicarbonic acid, diethyl ester, diethyl iminodicarboxylate, diethylazamalonate, imidodicarbonic acid,1,3-diethyl ester, diethylimidodicarbonate, diethyl imidodicarbonate #, ethyl ethoxycarbonylamino formate
140564
Ethyl-N-ethoxycarbonylcarbamat
CCOC(=O)NC(=O)OCC
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Diethyl iminodicarboxylate
Schmelzpunkt 51.0°C to 53.0°C
Siedepunkt 132.0°C to 134.0°C (15.0mmHg)
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Formelmasse 161.16
Reinheit (%) 98%
Menge 1 g