Learn More
Diethylisobutylmalonate, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7045038
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
10203-58-4
C11H20O4
216.277
MFCD00026869
OFRFGNSZCYDFOH-UHFFFAOYSA-N
diethyl isobutylmalonate, isobutylmalonic acid diethyl ester, diethyl 2-isobutylmalonate, propanedioic acid, 2-methylpropyl-, diethyl ester, malonic acid, isobutyl-, diethyl ester, diethyl 2-2-methylpropyl propanedioate, ethyl 2-carbethoxy-4-methyl pentanoate, propanedioic acid, 2-2-methylpropyl-, 1,3-diethyl ester, 1,3-diethyl 2-2-methylpropyl propanedioate, diethylisobutylmalonate
25047
Diethyl2 -(2 -Methylpropyl)propandioat
CCOC(=O)C(CC(C)C)C(=O)OCC
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
10203-58-4
C11H20O4
216.277
MFCD00026869
OFRFGNSZCYDFOH-UHFFFAOYSA-N
diethyl isobutylmalonate, isobutylmalonic acid diethyl ester, diethyl 2-isobutylmalonate, propanedioic acid, 2-methylpropyl-, diethyl ester, malonic acid, isobutyl-, diethyl ester, diethyl 2-2-methylpropyl propanedioate, ethyl 2-carbethoxy-4-methyl pentanoate, propanedioic acid, 2-2-methylpropyl-, 1,3-diethyl ester, 1,3-diethyl 2-2-methylpropyl propanedioate, diethylisobutylmalonate
25047
Diethyl2 -(2 -Methylpropyl)propandioat
CCOC(=O)C(CC(C)C)C(=O)OCC
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Diethyl isobutylmalonate
Dichte 0.97
Siedepunkt 225°C
Flammpunkt >100°C (212°F)
Brechungsindex 1.422
Menge 5 g
Beilstein 1103030
Formelmasse 216.28
Reinheit (%) 98%