Learn More
Diethylmethylphosphonat, 96 %, ACROS Organics™
Marke: Acros Organics 333680250
Weitere Details : CAS : 683-08-9 Netto-Gewicht : 0.07500kg
Menge | 25g |
---|---|
Verpackung | Glasflasche |
Beschreibung
Für C-C-Bindungsformation (Olefinierung)Chemische Identifikatoren
683-08-9 | |
152.13 | |
NYYLZXREFNYPKB-UHFFFAOYSA-N | |
12685 | |
CCOP(=O)(C)OCC |
C5H13O3P | |
MFCD00009813 | |
diethyl methylphosphonate, diethyl methanephosphonate, phosphonic acid, methyl-, diethyl ester, demp, 1-ethoxy methyl phosphoryl oxyethane, methyl-phosphonicacidiethylester, diethylmethylphosphonate, diethyl methyphosphonate, diethoxymethylphosphine oxide, acmc-1b13h | |
1-[Ethoxy(methyl)phosphoryl]oxyethan |
Spezifikation
Diethyl methylphosphonate | |
Authentic | |
1.4130 to 1.4150 | |
Farblos bis hellgelb | |
96% | |
95% min. (GC) | |
MFCD00009813 | |
NYYLZXREFNYPKB-UHFFFAOYSA-N | |
1-[Ethoxy(methyl)phosphoryl]oxyethan | |
12685 | |
Flüssig |
75°C | |
Glasflasche | |
78.0°C to 81.0°C (15.0mmHg) | |
25g | |
683-08-9 | |
C5H13O3P | |
diethyl methylphosphonate, diethyl methanephosphonate, phosphonic acid, methyl-, diethyl ester, demp, 1-ethoxy methyl phosphoryl oxyethane, methyl-phosphonicacidiethylester, diethylmethylphosphonate, diethyl methyphosphonate, diethoxymethylphosphine oxide, acmc-1b13h | |
CCOP(=O)(C)OCC | |
152.13 | |
152.13 | |
96% |