Learn More
Diethyl n-propylmalonat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Beschreibung
Diethyl n-propylmalonate was used in the synthesis of propylacrylic acid (PAA).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Diethyl-n-propylmalonat wurde bei der Synthese von Propylacrylsäure (PAA) verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Dichlormethan, Ethanol und Ethylacetat.
Hinweise
Kühl und trocken und unter gut versiegelten Bedingungen lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
Diethyl-n-propylmalonat wurde bei der Synthese von Propylacrylsäure (PAA) verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Dichlormethan, Ethanol und Ethylacetat.
Hinweise
Kühl und trocken und unter gut versiegelten Bedingungen lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Diethyl n-propylmalonate |
Dichte | 0.987 |
Siedepunkt | 221°C to 222°C |
Flammpunkt | 91°C (197°F) |
Brechungsindex | 1.4205 |
Menge | 25 g |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in Dichloromethane,Ethanol and Ethyl Acetate. |
Formelmasse | 202.25 |
Reinheit (%) | 99% |