Learn More
Diethyloxalacetat-Natriumsalz, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3757641
27.46 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
40876-98-0
C8H11NaO5
210.16
MFCD00035571
UJZUICGIJODKOS-UHFFFAOYSA-M
diethyl oxalacetate sodium salt, sodium z-1,4-diethoxy-1,4-dioxo-but-2-en-2-olate, ethyl sodium oxaloacetate, sodium-1,4-diethoxy-1,4-dioxobut-2-en-2-olate, ksc915o5n
44134875
Natrium;1,4-Dieethoxy-1,4-Dioxobut-2-en-2-olat
CCOC(=O)C=C(C(=O)OCC)[O-].[Na+]
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
40876-98-0
C8H11NaO5
210.16
MFCD00035571
UJZUICGIJODKOS-UHFFFAOYSA-M
diethyl oxalacetate sodium salt, sodium z-1,4-diethoxy-1,4-dioxo-but-2-en-2-olate, ethyl sodium oxaloacetate, sodium-1,4-diethoxy-1,4-dioxobut-2-en-2-olate, ksc915o5n
44134875
Natrium;1,4-Dieethoxy-1,4-Dioxobut-2-en-2-olat
CCOC(=O)C=C(C(=O)OCC)[O-].[Na+]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Diethyl oxalacetate sodium salt
Farbe Beige bis Orange
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel C2H5OCOCH=C(ONa)COOC2H5
Menge 100 g
Merck Index 14, 3836
Formelmasse 210.16
Reinheit (%) 95%
Güte Praktische
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Diethyl oxalacetate sodium salt
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.