Learn More
Diethylphenylthiomethylphosphonat, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Beschreibung
Diethyl phenylthiomethylphosphonate is used to produce Diethylphosphorylmethylphenylsulfoxid, Chemical reagents, pharmaceutical research, pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Diethylphenylthiomethylphosphonat wird zur Herstellung von Diethylphosphorylmethylphenylsulfoxid, chemischen Reagenzien, für die pharmazeutische Forschung und für pharmazeutische Zwischenprodukte verwendet.
Löslichkeit
Schwierig zu mischen.
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Behälter dicht verschlossen lassen.
Diethylphenylthiomethylphosphonat wird zur Herstellung von Diethylphosphorylmethylphenylsulfoxid, chemischen Reagenzien, für die pharmazeutische Forschung und für pharmazeutische Zwischenprodukte verwendet.
Löslichkeit
Schwierig zu mischen.
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Behälter dicht verschlossen lassen.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Diethyl phenylthiomethylphosphonate |
Dichte | 1.174 |
Siedepunkt | 146°C to 148°C (0.5 mmHg) |
Brechungsindex | 1.534 |
Menge | 10 g |
Beilstein | 1246215 |
Löslichkeitsinformationen | Difficult to mix. |
Formelmasse | 260.29 |
Reinheit (%) | 96% |