Learn More
Alfa Aesar™ Diethylphosphit, ≥ 97 %
Marke:  Alfa Aesar™ 044000.36
Weitere Details : CAS : 762-04-9 Netto-Gewicht : 0.50000kg
Menge 500g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11325068
  • 280.00 € / 500 Gramm
Verfügbar ab
26-03-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
  • Verpackt unter Argon
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
762-04-9
137.095
LXCYSACZTOKNNS-UHFFFAOYSA-N
6327654
CCO[P+](=O)OCC
C4H10O3P+
MFCD00044573
diethyl phosphite, diethyl phosphonate, phosphonic acid, diethyl ester, phosphonic acid diethyl ester, diethoxyphosphine oxide, hydrogen diethyl phosphite, diethyl acid phosphite, o,o-diethyl phosphonate, phosphorous acid, diethyl ester, ethyl phosphonate eto 2hpo
Diethoxy(oxo)phosphonium
Spezifikation
Diethyl phosphite
74°C (165°F)
Moisture sensitive
Farblos
500g
C4H10O3P+
diethyl phosphite, diethyl phosphonate, phosphonic acid, diethyl ester, phosphonic acid diethyl ester, diethoxyphosphine oxide, hydrogen diethyl phosphite, diethyl acid phosphite, o,o-diethyl phosphonate, phosphorous acid, diethyl ester, ethyl phosphonate eto 2hpo
LXCYSACZTOKNNS-UHFFFAOYSA-N
Diethoxy(oxo)phosphonium
6327654
Flüssig
1.070 g/mL
Weak
50°C to 51°C (2mmHg)
-70°C
762-04-9
MFCD00044573
Hydrolyzes with water.
CCO[P+](=O)OCC
137.095
138.1
≥97%
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation