Learn More
Diethylpyrazol-3,5-dicarboxylat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-109830
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
37687-24-4
C9H12N2O4
212.21
MFCD00152167
MBWXLICVQZUJOW-UHFFFAOYSA-N
diethyl 3,5-pyrazoledicarboxylate, diethyl pyrazole-3,5-dicarboxylate, 3,5-diethoxycarbonylpyrazole, 1h-pyrazole-3,5-dicarboxylic acid diethyl ester, 3,5-pyrazoledicarboxylic acid diethyl ester, 3,5-diethyl 1h-pyrazole-3,5-dicarboxylate, 1h-pyrazole-3,5-dicarboxylic acid, diethyl ester, zlchem 861, pubchem22955, acmc-1aj76
142184
3,5-diethyl 1H-pyrazole-3,5-dicarboxylate
CCOC(=O)C1=CC(=NN1)C(=O)OCC
37687-24-4
C9H12N2O4
212.21
MFCD00152167
MBWXLICVQZUJOW-UHFFFAOYSA-N
diethyl 3,5-pyrazoledicarboxylate, diethyl pyrazole-3,5-dicarboxylate, 3,5-diethoxycarbonylpyrazole, 1h-pyrazole-3,5-dicarboxylic acid diethyl ester, 3,5-pyrazoledicarboxylic acid diethyl ester, 3,5-diethyl 1h-pyrazole-3,5-dicarboxylate, 1h-pyrazole-3,5-dicarboxylic acid, diethyl ester, zlchem 861, pubchem22955, acmc-1aj76
142184
3,5-diethyl 1H-pyrazole-3,5-dicarboxylate
CCOC(=O)C1=CC(=NN1)C(=O)OCC
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Diethyl pyrazole-3,5-dicarboxylate
Namenshinweis 99%
Schmelzpunkt 51.0°C to 55.0°C
Farbe Weiß bis gelb
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 212.21
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Diethyl pyrazole-3,5-dicarboxylate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.