Learn More
Diethylsuccinat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11334499
Change view
Click to view available options
Menge:
10,000 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
10000 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11334499 100 g 100 Gramm
11452438 500 g 500 Gramm
11462438 10,000 g 10000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11334499 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15777.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 123-25-1 | C8H14O4 | 174.196 g/mol
It is employed as emollients, masking agents, plasticisers and solvents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird als Emollient, Maskierungsmittel, Weichmacher und Lösungsmittel eingesetzt.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Von Hitze und Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 123-25-1
Summenformel C8H14O4
Molekulargewicht (g/mol) 174.196
MDL-Nummer MFCD00009208
InChI-Schlüssel DKMROQRQHGEIOW-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl succinate, ethyl succinate, butanedioic acid, diethyl ester, 1,4-diethyl butanedioate, succinic acid, diethyl ester, succinic acid diethyl ester, diethyl ethanedicarboxylate, unii-elp55c13dr, diethylester kyseliny jantarove, fema no. 2377
PubChem CID 31249
IUPAC-Name Diethylbutanedioat
SMILES CCOC(=O)CCC(=O)OCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diethyl succinate
Schmelzpunkt -21°C
Dichte 1.043
Siedepunkt 216°C to 218°C
Flammpunkt 90°C (194°F)
Brechungsindex 1.42
Menge 100 g
Beilstein 907645
Merck Index 14,8869
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 174.2
Reinheit (%) 98%