Learn More
Diethyltrichlormethylphosphonat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7048371
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
866-23-9
C5H10Cl3O3P
255.46
MFCD00013666
RVAQSYWDOSHWGP-UHFFFAOYSA-N
diethyl trichloromethylphosphonate, diethyl trichloromethyl phosphonate, phosphonic acid, trichloromethyl-, diethyl ester, methanephosphonic acid, trichloro-, diethyl ester, diethyltrichloromethylphosphonate, wln: gxggpo&o2&o2, 4-03-00-00262 beilstein handbook reference, trichloromethylphosphonic acid diethyl, diethoxyphosphino trichloromethyl-1-one
70085
diethyl (trichloromethyl)phosphonate
CCOP(=O)(OCC)C(Cl)(Cl)Cl
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
866-23-9
C5H10Cl3O3P
255.46
MFCD00013666
RVAQSYWDOSHWGP-UHFFFAOYSA-N
diethyl trichloromethylphosphonate, diethyl trichloromethyl phosphonate, phosphonic acid, trichloromethyl-, diethyl ester, methanephosphonic acid, trichloro-, diethyl ester, diethyltrichloromethylphosphonate, wln: gxggpo&o2&o2, 4-03-00-00262 beilstein handbook reference, trichloromethylphosphonic acid diethyl, diethoxyphosphino trichloromethyl-1-one
70085
diethyl (trichloromethyl)phosphonate
CCOP(=O)(OCC)C(Cl)(Cl)Cl
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Diethyl trichloromethylphosphonate
Dichte 1.3670 g/mL
Siedepunkt 128°C (14 mmHg)
Brechungsindex 1.462
Menge 2 g
UN-Nummer UN3278
Formelmasse 255.48
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssig