Learn More
Diethylureidomalonat, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Diethyl Ureidomalonate |
| CAS | 500880-58-0 |
| Summenformel | C8 H14 N2 O5 |
| Menge | 5 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C8H14N2O5/c1-3-14-6(11)5(10-8(9)13)7(12)15-4-2/h5H,3-4H2,1-2H3,(H3,9,10,13) |
| SMILES | CCOC(=O)C(NC(=O)N)C(=O)OCC |
| IUPAC-Name | Diethyl-2-(carbamoylamino)propandioat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 218.21 |
| Formelmasse | 218.0903 |