Learn More
Diethylamin, 99+ %, reinst, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10001510
Click to view available options
Menge:
5 mL
250 mL
1 L
2.5 L
10 L
Verpackung:
Glasflasche
Glass bottle
Metalltrommel
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
109-89-7
C4H11N
73.14
MFCD00009032
HPNMFZURTQLUMO-UHFFFAOYSA-N
diethylamine, n,n-diethylamine, ethanamine, n-ethyl, diethamine, diaethylamin, dwuetyloamina, dietilamina, diethylamin, diethyl amine, n-ethyl-ethanamine
8021
CHEBI:85259
CCNCC
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
109-89-7
C4H11N
73.14
MFCD00009032
HPNMFZURTQLUMO-UHFFFAOYSA-N
diethylamine, n,n-diethylamine, ethanamine, n-ethyl, diethamine, diaethylamin, dwuetyloamina, dietilamina, diethylamin, diethyl amine, n-ethyl-ethanamine
8021
CHEBI:85259
CCNCC
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Diethylamine
Farbe Colorless
Dichte 0.7100g/mL
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 99+%
Verpackung Glass bottle
Strukturformel (C2H5)2NH
Brechungsindex 1.3840 to 1.3860 (20°C, 589nm)
Menge 5 mL
Beilstein 04, 95
Fieser 04,148; 13,312; 14,191
Merck Index 15, 3122
IUPAC-Name diethylamine
Formelmasse 73.13
Reinheit (%) ≥99.0% (GC)
Güte Extra Pure
Physikalische Form Liquid