Learn More
Diethylcarbamazine-d3 Citrate, TRC
Artikelnummer. 30384574
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30384574 50 mg
30373218 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30384574 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD44390250MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1795031-70-7
Summenformel C16H26D3N3O8
Molekulargewicht (g/mol) 394.44
Synonym N,N-Diethyl-4-(methyl-d3)-1-piperazinecarboxamide Citrate Salt, N,N-Diethyl-4-(methyl-d3)-1-piperazinecarboxamide 2-Hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylate, Dirocide-d3, Ditrazin-d3 Citrate, Ditrazine-d3, Ethodryl-d3 Citrate, Ethylaminoazine-d3 Citrate, Filaribits-d3, Filazine-d3, Franocide-d3, Franozan-d3, Hetrazan-d3, Longicid, -d3 Loxuran-d3, N,N-Diethyl-4-(methyl-d3)-1-piperazinecarboxamide Dihydrogen Citrate, NSC 80513-d3
SMILES O=C(N(CC)CC)N1CCN(C([2H])([2H])[2H])CC1.OC(C[C](O)=O)(C(O)=O)CC(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diethylcarbamazine-d3 Citrate
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C10H21N3O.C6H8O7/c1-4-12(5-2)10(14)13-8-6-11(3)7-9-13;7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10/h4-9H2,1-3H3;13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)/i3D3;