Learn More
Diethylcarbamylchlorid, 99 %, Acros Organics™
Marke:  Acros Organics 114200050
Weitere Details : CAS : 88-10-8 Netto-Gewicht : 0.05535kg Transport : UN number : 3265 Chem class : 8 Pack group : III
Menge 5mL
Verpackung Glasflasche
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10040740
  • 25.00 € / 5 Milliliter
Voraussichtliches Versanddatum: 01-10-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
88-10-8
135.591
OFCCYDUUBNUJIB-UHFFFAOYSA-N
6916
CCN(CC)C(=O)Cl
C5H10ClNO
MFCD00000636
diethylcarbamoyl chloride, diethylcarbamyl chloride, carbamic chloride, diethyl, diethylcarbamic chloride, carbamoyl chloride, diethyl, diethylchloroformamide, carbamidoyl chloride, diethyl, n,n-diethylchloroformamide, unii-5riv1u6h5w, n,n-diethylcarbamyl chloride
N,N-Diethylcarbamidchlorid
Spezifikation
Diethylcarbamyl chloride
80°C
Glasflasche
1.07
Nicht ausgewiesen
5mL
88-10-8
C5H10ClNO
MFCD00000636
diethylcarbamoyl chloride, diethylcarbamyl chloride, carbamic chloride, diethyl, diethylcarbamic chloride, carbamoyl chloride, diethyl, diethylchloroformamide, carbamidoyl chloride, diethyl, n,n-diethylchloroformamide, unii-5riv1u6h5w, n,n-diethylcarbamyl chloride
CCN(CC)C(=O)Cl
135.591
135.59
99%
1.0700g/mL
Authentic
1.4505 to 1.4525
117.0°C to 123.0°C (132.0 mmHg)
-32.0°C
99%
99%
(C2H5)2NCOCl
04, 120
OFCCYDUUBNUJIB-UHFFFAOYSA-N
N,N-Diethylcarbamidchlorid
6916
Flüssig
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation
Zertifikate