Learn More
Diethylenglycolmonoethyletheracetat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Diethylene glycol monoethyl ether acetate is used as a catalytic agent, petrochemical additive, coating auxiliary agent and in organic synthesis. It is mainly used as metal, furniture paint solvents and as organic intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Diethylenglycol-Monoethyletheracetat wird als Katalysator, petrochemischer Zusatz, Beschichtungshilfsmittel und in der organischen Synthese verwendet. Es wird hauptsächlich als Metall, Möbellacklösemittel und als organisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Nicht kompatibel mit Basen und Oxidationsmitteln. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Geöffnete Behälter müssen sorgfältig abgedichtet und aufrecht gehalten werden, um ein Auslaufen zu vermeiden.
Spezifikation
Specifications
| Chemischer Name oder Material | Diethylene glycol monoethyl ether acetate |
| Schmelzpunkt | -25°C |
| Dichte | 1.012 |
| Siedepunkt | 218°C to 219°C |
| Flammpunkt | 95°C (203°F) |
| Brechungsindex | 1.421 |
| Menge | 100 mL |
| Beilstein | 1764643 |
| Merck Index | 14,1800 |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. |
| Show More |