Learn More
Diethylenglycolmonoethylether, ReagentPlus™99 %, Honeywell™
Artikelnummer. 15665780 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 ml
1 l
4 L
20 l
Verpackung:
Glasflasche
Trommel aus Edelstahl
Packungsgröße:
1 Liter
100 Milliliter
20 Liter
4 Liter
Artikelnummer. 15665780
Marke: Honeywell Research Chemicals 537616100ML
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Reagenzgütegrad, 99 %
  • ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 111-90-0
Summenformel C6H14O3
Molekulargewicht (g/mol) 134.175
MDL-Nummer MFCD00002872
InChI-Schlüssel XXJWXESWEXIICW-UHFFFAOYSA-N
Synonym Diethylenglycolmonoethylether, 2-2-Ethoxyethoxy-Ethanol, Ethoxy-Diglycol, Ethylcarbitol, Ethyl-Digol, Carbitol-Lösungsmittel, ethyl carbitol, ethyl digol, carbitol solvent, ethanol, 2-2-ethoxyethoxy
PubChem CID 8146
ChEBI CHEBI:40572
IUPAC-Name 2-(2-Ethoxyethoxy)ethanol
SMILES CCOCCOCCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diethylenglycolmonoethylether
Dichte 0.999 g/ml bei 25 °C
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C2H5OCH2CH2OCH2CH2OH
Brechungsindex 1.427
Menge 100 ml
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Beilstein 1736441
Dampfdichte 4.63 (vs. Luft)
Formelmasse 134.17 mol
Reinheit (%) 99 %