Learn More
Diethylenglykolmonopentylether, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Diethylene Glycol Monopentyl Ether |
| CAS | 18912-81-7 |
| Summenformel | C9 H20 O3 |
| Menge | 500 mg |
| Synonym | 2-[2-(Pentyloxy)ethoxy]ethanol, Diethylene Glycol Monoamyl Ether |
| InChI-Formel | InChI=1S/C9H20O3/c1-2-3-4-6-11-8-9-12-7-5-10/h10H,2-9H2,1H3 |
| SMILES | CCCCCOCCOCCO |
| IUPAC-Name | 2-(2-Pentoxyethoxy)ethanol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 176.253 |
| Formelmasse | 176.141 |