missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Diethyloxalat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-3735832
Click to view available options
Menge:
25 g
500 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststofftrommel
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
95-92-1
C6H10O4
146.14
MFCD00009119
WYACBZDAHNBPPB-UHFFFAOYSA-N
ethyl oxalate, diethyl ethanedioate, ethanedioic acid, diethyl ester, oxalic acid, diethyl ester, oxalic ether, diethyloxalate, ethyl oxalate van, oxalic acid diethyl ester, unii-860m3zwf6j, diethylester kyseliny stavelove
7268
Diethyloxalat
CCOC(=O)C(=O)OCC
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
95-92-1
C6H10O4
146.14
MFCD00009119
WYACBZDAHNBPPB-UHFFFAOYSA-N
ethyl oxalate, diethyl ethanedioate, ethanedioic acid, diethyl ester, oxalic acid, diethyl ester, oxalic ether, diethyloxalate, ethyl oxalate van, oxalic acid diethyl ester, unii-860m3zwf6j, diethylester kyseliny stavelove
7268
Diethyloxalat
CCOC(=O)C(=O)OCC

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Diethyl oxalate
Azidität 0.01% max. (as oxalic acid)
Schmelzpunkt -41.0°C
Dichte 1.0700g/mL
Siedepunkt 185.0°C
Flammpunkt 76°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C2H5O2CCO2C2H5
Brechungsindex 1.4085 to 1.4105
Menge 25 g
Beilstein 02, 535
Fieser 01,250; 02,132; 07,106; 15,133
Merck Index 15, 3142
Relative Dichte 1.07
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in methanol,ethanol,2-propanol and,acetone
Formelmasse 146.14
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Diethyl oxalate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'