Learn More
Diethylsuccinat, 98%, ACROS Organics™
Marke:  Acros Organics 150540250
Weitere Details : CAS : 123-25-1 Netto-Gewicht : 25.00000kg
Menge 25kg
Verpackung Kunststofftrommel
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15189183
  • 890.00 € / 25 Kilogramm
Verfügbar ab
26-05-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
123-25-1
174.2
DKMROQRQHGEIOW-UHFFFAOYSA-N
31249
CCOC(=O)CCC(=O)OCC
C8H14O4
MFCD00009208
diethyl succinate, ethyl succinate, butanedioic acid, diethyl ester, 1,4-diethyl butanedioate, succinic acid, diethyl ester, succinic acid diethyl ester, diethyl ethanedicarboxylate, unii-elp55c13dr, diethylester kyseliny jantarove, fema no. 2377
Diethylbutanedioat
Spezifikation
0.2mg KOH/g max.
1.0400g/mL
Authentic
1.4190 to 1.4210
0.5% max.
Farblos bis hellgelb
25kg
97.5% min. (GC)
C2H5O2CCH2CH2CO2C2H5
02,609
diethyl succinate, ethyl succinate, butanedioic acid, diethyl ester, 1,4-diethyl butanedioate, succinic acid, diethyl ester, succinic acid diethyl ester, diethyl ethanedicarboxylate, unii-elp55c13dr, diethylester kyseliny jantarove, fema no. 2377
DKMROQRQHGEIOW-UHFFFAOYSA-N
Diethylbutanedioat
31249
Flüssig
Diethyl succinate
90°C
Kunststofftrommel
1.04
217.0°C
-20.0°C
123-25-1
C8H14O4
MFCD00009208
15,8999
Solubility in water: slightly soluble in water. Other solubilities: miscible with alcohol and ether
CCOC(=O)CCC(=O)OCC
174.2
174.2
98%
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation