Learn More
Diethylsuccinat, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3735846
40.73 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
1 kg
5 kg
25 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffbehälter
Kunststofftrommel
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
123-25-1
C8H14O4
174.2
MFCD00009208
DKMROQRQHGEIOW-UHFFFAOYSA-N
diethyl succinate, ethyl succinate, butanedioic acid, diethyl ester, 1,4-diethyl butanedioate, succinic acid, diethyl ester, succinic acid diethyl ester, diethyl ethanedicarboxylate, unii-elp55c13dr, diethylester kyseliny jantarove, fema no. 2377
31249
Diethylbutanedioat
CCOC(=O)CCC(=O)OCC
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
123-25-1
C8H14O4
174.2
MFCD00009208
DKMROQRQHGEIOW-UHFFFAOYSA-N
diethyl succinate, ethyl succinate, butanedioic acid, diethyl ester, 1,4-diethyl butanedioate, succinic acid, diethyl ester, succinic acid diethyl ester, diethyl ethanedicarboxylate, unii-elp55c13dr, diethylester kyseliny jantarove, fema no. 2377
31249
Diethylbutanedioat
CCOC(=O)CCC(=O)OCC
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Diethyl succinate
Azidität 0.2mg KOH/g max.
Schmelzpunkt -20.0°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.0400g/mL
Siedepunkt 217.0°C
Flammpunkt 90°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C2H5O2CCH2CH2CO2C2H5
Brechungsindex 1.4190 to 1.4210
Menge 1 kg
Beilstein 02,609
Merck Index 15,8999
Relative Dichte 1.04
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: slightly soluble in water. Other solubilities: miscible with alcohol and ether
Formelmasse 174.2
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssig