Learn More
Diethylvinylphosphonat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11315828
Click to view available options
Menge:
0.5 g
2 g
10 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
682-30-4
C6H13O3P
164.14
MFCD00009079
DREPONDJUKIQLX-UHFFFAOYSA-N
diethyl vinylphosphonate, vinylphosphonic acid diethyl ester, diethyl vinylphosphate, diethoxyphosphinylethene, phosphonic acid, vinyl-, diethyl ester, diethyl ethenylphosphonate, phosphonic acid, ethenyl-, diethyl ester, 1-ethenyl ethoxy phosphoryl oxyethane, acmc-1at5g
69629
CCOP(=O)(OCC)C=C
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
682-30-4
C6H13O3P
164.14
MFCD00009079
DREPONDJUKIQLX-UHFFFAOYSA-N
diethyl vinylphosphonate, vinylphosphonic acid diethyl ester, diethyl vinylphosphate, diethoxyphosphinylethene, phosphonic acid, vinyl-, diethyl ester, diethyl ethenylphosphonate, phosphonic acid, ethenyl-, diethyl ester, 1-ethenyl ethoxy phosphoryl oxyethane, acmc-1at5g
69629
CCOP(=O)(OCC)C=C
Diethylvinylphosphonate is used in the preparation of diethyl N-alkyl-2-aminoethylphosphonate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Diethylvinylphosphonate
Dichte 1.068g/mL
Siedepunkt 202°C
Flammpunkt 110° (230°F)
Brechungsindex 1.4290
Menge 2 g
UN-Nummer UN3278
IUPAC-Name diethyl ethenylphosphonate
Formelmasse 164.14
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssig