Learn More
Alfa Aesar™ Diethylvinylphosphonat, 97 %
Marke:  Alfa Aesar™ 010368.02
Weitere Details : CAS : 682-30-4 Netto-Gewicht : 0.00050kg Transport : UN number : 3278 Chem class : 6.1 Pack group : III
Menge 0.5g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11325828
  • 22.35 € / 0.50 Gramm
Verfügbar ab
07-04-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
682-30-4
164.141
DREPONDJUKIQLX-UHFFFAOYSA-N
69629
CCOP(=O)(C=C)OCC
C6H13O3P
MFCD00009079
diethyl vinylphosphonate, vinylphosphonic acid diethyl ester, diethyl vinylphosphate, diethoxyphosphinylethene, phosphonic acid, vinyl-, diethyl ester, diethyl ethenylphosphonate, phosphonic acid, ethenyl-, diethyl ester, 1-ethenyl ethoxy phosphoryl oxyethane, acmc-1at5g
1-[Ethenyl(ethoxy)phosphoryl]oxyethan
Spezifikation
Diethylvinylphosphonate
110° (230°F)
202°C
682-30-4
MFCD00009079
diethyl vinylphosphonate, vinylphosphonic acid diethyl ester, diethyl vinylphosphate, diethoxyphosphinylethene, phosphonic acid, vinyl-, diethyl ester, diethyl ethenylphosphonate, phosphonic acid, ethenyl-, diethyl ester, 1-ethenyl ethoxy phosphoryl oxyethane, acmc-1at5g
CCOP(=O)(C=C)OCC
164.141
164.14
97%
1.068g/mL
1.4290
0.5g
C6H13O3P
UN3278
DREPONDJUKIQLX-UHFFFAOYSA-N
1-[Ethenyl(ethoxy)phosphoryl]oxyethan
69629
Flüssig
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation