Learn More
Diethylzink, 1.5 M Lösung in Toluol, AcroSeal™, ACROS Organics™
120.00 € - 627.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS 557-20-0
Summenformel C4H10Zn
Molekulargewicht (g/mol) 123.504
MDL-Nummer MFCD00009021
InChI-Schlüssel IPSRAFUHLHIWAR-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethylzinc, zinc, diethyl, diethyl zinc, zinc ethide, zinc ethyl, unii-s0w5nqh7c6, et2zn, znet2, s0w5nqh7c6, c2h5 2zn
PubChem CID 11185
IUPAC-Name Zink;Ethan
SMILES C[CH2-].C[CH2-].[Zn+2]
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10464542
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Acros Organics
377311000
100mL AcroSeal™ Glasflasche 120.00 €
100 Milliliter
Mengenbasierte Staffelpreise verfügbar Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Auf Lager, versandfertig: 91 Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10361113
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Acros Organics
377318000
800mL AcroSeal™ Glasflasche
627.00 €
800 Milliliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab
30-04-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
557-20-0
123.504
IPSRAFUHLHIWAR-UHFFFAOYSA-N
11185
C[CH2-].C[CH2-].[Zn+2]
C4H10Zn
MFCD00009021
diethylzinc, zinc, diethyl, diethyl zinc, zinc ethide, zinc ethyl, unii-s0w5nqh7c6, et2zn, znet2, s0w5nqh7c6, c2h5 2zn
Zink;Ethan
Spezifikation
Diethylzinc
557-20-0,108-88-3
(C2H5)2Zn
1.4 to 1.6M
15, 3151
IPSRAFUHLHIWAR-UHFFFAOYSA-N
Zink;Ethan
11185
Flüssig
Solubility in water: reacts violently. Other solubilities: miscible with most hydrocarbons
Farblos
1.5M Solution in Toluene
C4H10Zn
MFCD00009021
0.9130g/mL
diethylzinc, zinc, diethyl, diethyl zinc, zinc ethide, zinc ethyl, unii-s0w5nqh7c6, et2zn, znet2, s0w5nqh7c6, c2h5 2zn
C[CH2-].C[CH2-].[Zn+2]
123.504
123.5
AcroSeal™ Glasflasche
0.913
100mL
Sicherheitsdatenblatt (SDS)