Learn More
Diethylzink, 1.5 M Lösung in Toluol, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Marke:  Thermo Scientific Acros 377318000
500.02 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : CAS : 557-20-0 Netto-Gewicht : 0.73040kg Transport : UN number : 3399 Chem class : 4.3 Pack group : I
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10361113
  • 750.00 € / 800 Milliliter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
Diethylzinc
1.5M Solution in Toluene
C4H10Zn
MFCD00009021
0.9130g/mL
diethylzinc, zinc, diethyl, diethyl zinc, zinc ethide, zinc ethyl, unii-s0w5nqh7c6, et2zn, znet2, s0w5nqh7c6, c2h5 2zn
HQWPLXHWEZZGKY-UHFFFAOYSA-N
diethylzinc
11185
AcroSeal™ Glasflasche
800 mL
Farblos
557-20-0,108-88-3
(C2H5)2Zn
1.4 to 1.6M
15, 3151
Solubility in water: reacts violently. Other solubilities: miscible with most hydrocarbons
CC[Zn]CC
123.50
123.5
0.913
Flüssig
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
SDS Documenti
Documenti
Certificati
Offerte speciali
Offerte speciali
RUO – Research Use Only