missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Gibco™ Difco™ Yeast Extract, low-dusting (LD)
Rezeptur für Kulturmedien zur Züchtung von heterotrophen Mikroorganismen
N.V.
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | Lagerbedingungen:2 bis 25 °C.Kühl und trocken in gut versiegelten Behältern lagern. |
---|---|
Zelltyp | Bakterien |
Kulturtyp | Säugetiere, Insekten, mikrobiell |
Form | Pulver |
Produkttyp | Trockennährmedien |
Beschreibung
- Der Hefeextrakt wurde entwickelt, um die Menge des erzeugten Staubs im Vergleich zu anderen sprühgetrockneten Hefeextrakten zu begrenzen
- Hefeextrakte sind Konzentrate des wasserlöslichen Teils von autolysierten Saccharomyces cerevisiae Zellen
- Gibco™ Hefeextrakte werden aus der primär angebauten Backhefe gewonnen
- Diese Produkte ohne tierischen Ursprung sind für den Einsatz als multifunktionaler Nährstoffzusatz in Säugetierzellkulturen, mikrobieller Fermentation und Insektenzellkulturen geeignet
- Der Hefeextrakt bietet wichtige wasserlösliche Vitamine, Aminosäuren, Peptide und Kohlenhydrate für Medienformulierungen aller Art
Spezifikation
Lagerbedingungen:2 bis 25 °C.Kühl und trocken in gut versiegelten Behältern lagern. | |
Säugetiere, Insekten, mikrobiell | |
Trockennährmedien | |
Hefe, nicht tierischen Ursprungs |
Bakterien | |
Pulver | |
Difco™ |