Learn More
Diflorason-21-propionat, TRC
Artikelnummer. 30381540
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
Unit Size:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge unitSize
30381540 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 30381540 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCD445508250MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material Diflorasone 21-propionate
CAS 541502-98-1
Summenformel C25H32F2O6
Menge 250 mg
Synonym (6α,11β,16β)-6,9-Difluoro-11,17-dihydroxy-16-methyl-21-(1-oxopropoxy)pregna-1,4-diene-3,20-dione
InChI-Formel InChI=1S/C25H32F2O6/c1-5-21(31)33-12-20(30)25(32)13(2)8-15-16-10-18(26)17-9-14(28)6-7-22(17,3)24(16,27)19(29)11-23(15,25)4/h6-7,9,13,15-16,18-19,29,32H,5,8,10-12H2,1-4H3/t13-,15-,16-,18-,19-,22-,23-,24-,25-/m0/s1
SMILES OC1=CC(CC[C@]2([H])[C@]3([H])CC[C@@]4(C)[C@@]2([H])CC([2H])([2H])[C@]4([2H])O)=C3C=C1Br
Molekulargewicht (g/mol) 466.51
Formelmasse 466.2167