Learn More
Diflovidazin, Honeywell Fluka™
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
25 mg geliefert
Description
Stellen Sie sicher, dass Sie über die benötigen Informationen verfügen, um Ihre Analyse schnell zu starten, und führen Sie relevante Audits durch:
- Hochwertige anorganische und organische Referenzmaterialien, die nach ISO 9001 hergestellt werden
- Analysenzertifikat (CoA) bei jeder Lieferung mit Verfallsdatum und chargenspezifischen Analyseergebnissen
- Kostenloser technischer Support durch Experten
Specifications
CAS | 162320-67-4 |
Summenformel | C14H7ClF2N4 |
MDL-Nummer | MFCD08273816 |
Molekulargewicht (g/mol) | 304.68 |
Güte | Analysenstandard |
Verpackung | Glasflasche |
Siedepunkt | 211 °C |
Menge | 25 mg geliefert |
Flammpunkt | 425 °C |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | AKARIZIDE UND INSEKTIZIDE |