Learn More
Diflufenican-d3, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Diflufenican D3 (3-trifluoromethylphenoxy-2,4,6 D3) |
| CAS | 1185009-29-3 |
| Summenformel | C19 2H3 H8 F5 N2 O2 |
| Menge | 1 mg |
| Synonym | Diflufenican D3 (3-trifluoromethylphenoxy-2,4,6 D3) |
| InChI-Formel | InChI=1S/C19H11F5N2O2/c20-12-6-7-16(15(21)10-12)26-17(27)14-5-2-8-25-18(14)28-13-4-1-3-11(9-13)19(22,23)24/h1-10H,(H,26,27)/i3D,4D,9D |
| SMILES | [2H]c1cc([2H])c(c([2H])c1Oc2ncccc2C(=O)Nc3ccc(F)cc3F)C(F)(F)F |
| IUPAC-Name | N-(2,4-Difluorphenyl)-2-[2,4,6-Trideuterio-3-(trifluormethyl)phenoxy]pyridin-3-carboxamid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 397.31 |
| Formelmasse | 397.0929 |