missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Diflunisalmethylester, Mikromol™

Artikelnummer. 30458666
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30458666 4 x 25 mg 100 Milligramm
30049642 100 mg 100 Milligramm
30049954 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30458666 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM3050.0100254AMP

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.

Diflunisalmethylester, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Diflunisal Methyl Ester
CAS 55544-00-8
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Diflunisal Methyl Ester
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C14 H10 F2 O3
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym Diflunisal Methyl Ester, 2',4'-Difluoro-4-hydroxy-[1,1'-biphenyl]-3-carboxylic acid methyl ester, Diflunisal methyl ester, Methyl 2',4'-difluoro-4-hydroxybiphenyl-3-carboxylate, Methyl 5-(2,4-difluorophenyl)salicylate
InChI-Formel InChI=1S/C14H10F2O3/c1-19-14(18)11-6-8(2-5-13(11)17)10-4-3-9(15)7-12(10)16/h2-7,17H,1H3
Lösungstyp Neat
SMILES COC(=O)c1cc(ccc1O)c2ccc(F)cc2F
IUPAC-Name Methyl-5-(2,4-difluorphenyl)-2-hydroxybenzoat
Molekulargewicht (g/mol) 264.22
Menge 4 x 25 mg
Formelmasse 264.0598 g/mol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.