Learn More
Difluoromethylenediphosphonic Acid, TRC
Artikelnummer. 30384190
Change view
Click to view available options
Menge:
2.5 mg
25 mg
Packungsgröße:
2.50 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30384190 25 mg 25 Milligramm
30372934 2.5 mg 2.50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30384190 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD44584525MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10596-32-4
Summenformel C H4 F2 O6 P2
Molekulargewicht (g/mol) 211.98
IUPAC-Name [difluoro(phosphono)methyl]phosphonic acid
SMILES OP(=O)(O)C(F)(F)P(=O)(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Difluoromethylenediphosphonic Acid
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/CH4F2O6P2/c2-1(3,10(4,5)6)11(7,8)9/h(H2,4,5,6)(H2,7,8,9)
Formelmasse 211.9451