Learn More
Difluormethylthioessigsäure-Kaliumsalz, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Difluoromethylthioacetic Acid Potassium Salt |
| CAS | 1797117-16-8 |
| Summenformel | C3H3F2KO2S |
| Menge | 5 g |
| Synonym | (Difluoromethylthio)acetic Acid, 2-[(Difluoromethyl)thio]acetic Acid Potassium Salt |
| InChI-Formel | InChI=1S/C3H4F2O2S.K/c4-3(5)8-1-2(6)7;/h3H,1H2,(H,6,7);/q;+1/p-1 |
| SMILES | OC(=O)CSC(F)F |
| Molekulargewicht (g/mol) | 180.21 |