Learn More
Cole-Parmer™ Thermistorsonde der Serie 400 mit Griff
Beschreibung
- Die Sonden sind elektronisch isoliert und mit einem¼” Monostecker (sofern nicht anders angegeben).
- Die Sonden sind für vielfältige Anwendungen konzipiert.
- Epoxidbeschichtete Sonden können in Flüssigkeiten eingetaucht werden.
- Zeitkonstante: 1 bis 4 Sekunden oder mehr
- Kundenspezifische Designs oder Änderungen an diesem Produkt sind auf Anfrage erhältlich.
- Hinweis: Die Zeitkonstante ist die Zeit, die benötigt wird, um 63,2 % des neuen Messwerts zu erreichen.
- Um zu ermitteln, wie lange es dauert, bis 99 % des neuen Messwerts erreicht sind, multipliziert man die Zeitkonstante mit fünf.
- Hinweis: Der angegebene Temperaturbereich gilt nur für die Sondenspitze.
- Das Griffmaterial kann je nach Belichtungszeit, Anwendung und Griffmaterial beeinträchtigt werden, wenn die Sonde höher als der Griff bemessen wird.
- Die ABS-Griffe sind bis 220 °F (104 °C) °temperaturbeständig.
- PVC-Griffe sind bis 200 °F (93 °C) °temperaturbeständig.
- Die Griffe aus Edelstahl sind bis 450 °F (232 °C) °hitzebeständig.
- Mini-Steckverbinder sind bis 392 °F (200 °C) °ausgelegt.
Garantie
6 Monate
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Sonde |
| Kalibrierung | Nicht kalibriert |
| Beschreibung | Einstech-Thermistorsonde, Phono-Stecker, 4 Zoll L, 0,188 Zoll Durchm., 5 Fuß Spiralkabel |
| Enthält | 5 Fuß Spiralkabel mit 1/4-Zoll-Phono-Stecker |
| Zertifizierung/Konformität | Keine |
| Material | Edelstahlschutzhülle (316); ABS-Kunststoffgriff |
| Arten von Sensoren | Thermistor der 400 Serie |
| Gewährleistung | 6 Monate |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Weiche und halbweiche Feststoffe |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Digi-Sense Advanced vorkalibrierte Thermistor-Thermometer (20250-93, 20250-94) |
| Mehr anzeigen |