Learn More
Cole-Parmer™ RTD-Sonde mit Griff
Artikelnummer. 15869995
Change view
Click to view available options
Länge (angloamerikanisch) Sonde:
4 Zoll
10 Zoll
Temperaturbereich (angloamerikanisch):
−58° bis 900 °F
−58° bis 932 °F
Sondentyp:
Durchdringungs-RTD-Sonde
Luft-/Gas-RTD-Sonde
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (angloamerikanisch) Sonde Temperaturbereich (angloamerikanisch) Sondentyp unitSize
15869995 4 Zoll −58° bis 900 °F Durchdringungs-RTD-Sonde 1 Stück
15879995 10 Zoll −58° bis 932 °F Luft-/Gas-RTD-Sonde 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Der Temperaturbereich gilt nur für die Sondenspitze. Das Griffmaterial kann beeinträchtigt werden, wenn die Sonde je nach Belichtungszeit, Anwendung und Griffmaterial höher als der Griff eingestuft wird.
Artikelnummer. 15869995 Lieferant Cole-Parmer™ Lieferanten-Nr. 0811785
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Der Temperaturbereich gilt nur für die Sondenspitze. Das Griffmaterial kann beeinträchtigt werden, wenn die Sonde je nach Belichtungszeit, Anwendung und Griffmaterial höher als der Griff eingestuft wird.
Diese RTD-Sonde mit Griff wurde entwickelt, um die gleiche Genauigkeit und die gleichen Vorteile einer RTD-Sonde in einer kompakten und wirtschaftlichen Bauweise zu bieten.
  • Zeitkonstante: 1 bis 3 Sekunden oder mehr
  • Kundenspezifische Designs oder Änderungen an diesem Produkt sind auf Anfrage erhältlich.
  • Der maximale Fehler bei der Sondenmontage beträgt ± °1,1 °C + 0,12 % des Messwerts unter 300 °F, ±0,35 % der Messwerte liegen über 300 °F.
  • Der Alpha-Koeffizient beträgt 0,003850.Ω /Ω /°C (DIN IEC 751).
  • Der Widerstand am Eispunkt (0 °C) beträgt 100Ω Die
  • Hinweis: Die Zeitkonstante ist die Zeit, die benötigt wird, um 63,2 % des neuen Messwerts zu erreichen.
  • Um zu ermitteln, wie lange es dauert, bis 99 % des neuen Messwerts erreicht sind, multiplizieren Sie die Zeitkonstante mit fünf.
  • Hinweis: Der angegebene Temperaturbereich gilt nur für die Sondenspitze.
  • Das Griffmaterial kann je nach Belichtungszeit, Anwendung und Griffmaterial beeinträchtigt werden, wenn die Sonde höher als der Griff bemessen wird.
  • Die ABS-Griffe sind bis 220 °F (104 °C) °temperaturbeständig.
  • PVC-Griffe sind bis 200 °F (93 °C) °temperaturbeständig.
  • Die Griffe aus Edelstahl sind bis 450 °F (232 °C) °hitzebeständig.
  • Mini-Steckverbinder sind bis 392 °F (200 °C) °ausgelegt.
Garantie
6 Monate
Spezifikation
Durchmesser (angloamerikanisch) Sonde 0,1875 in.
Durchmesser (metrisch) Sonde 4.7 mm
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Zur Verwendung mit (Anwendung) Weiche und halbweiche Feststoffe
Enthält 5-Fuß-Spiralkabel mit 3-poligem Steckverbinder
Länge (angloamerikanisch) Kabel 60 Zoll
Länge gesamt (angloamerikanisch) 69.5 Zoll
Länge (angloamerikanisch) Sonde 4 Zoll
Länge (metrisch) Kabel 152.4 cm
Gesamtlänge (metrisch) 176.5 cm
Länge (metrisch) Sonde 10.16 cm
Material Edelstahl, ABS-Kunststoff
Messzeit ≤15 s bis 99 % des Messwerts
Sondentyp Durchdringungs-RTD-Sonde
Produkttyp RTD-Sonde
Max. Temperatur (angloamerikanisch) 900 °F
Max. Temperatur (metrisch) 482 °C
Min. Temperatur (angloamerikanisch) -58 °F
Min. Temperatur (metrisch) -50 °C
Temperaturbereich (angloamerikanisch) −58° bis 900 °F
Temperaturbereich (metrisch) −50 °C bis 482 °C
Calibrated Nein
Zur Verwendung mit (Geräte) Digi-Sense Advanced vorkalibrierte RTD-Thermometer (20250-95, 20250-96)
Genauigkeit ±1,1 °C, ±0,12 % des Messwerts