Learn More
Cole-Parmer™ Digi-Sense™ USB-Datenschreiber für Temperatur und Luftfeuchtigkeit/Temperatur
Artikelnummer. 15860006
Change view
Click to view available options
Displaytyp:
Kein Display
LCD
Status-Kontrollleuchten
Luftfeuchtigkeitsbereich:
0 bis 100%
Keine Feuchtigkeitsüberwachung:
Temperaturbereich (metrisch):
-200°bis +1370 °C
-40 °C bis +70 °C
Packungsgröße:
1 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Displaytyp Luftfeuchtigkeitsbereich Temperaturbereich (metrisch) unitSize
15860006 Status-Kontrollleuchten Keine Feuchtigkeitsüberwachung: -40 °C bis +70 °C 1 Stück
15890006 Status-Kontrollleuchten Keine Feuchtigkeitsüberwachung: -200°bis +1370 °C 1 Stück
15880006 LCD 0 bis 100% -40 °C bis +70 °C 1 Stück
15870006 Kein Display 0 bis 100% -40 °C bis +70 °C 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15860006 Lieferant Cole-Parmer™ Lieferanten-Nr. 2025041
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beinhaltet
Waagenhaken, Netzteil, Kalibriermasse (für Modelle bis 620 g Kapazität), Windschutz (für Modelle 11015-11, -12, -27 und -28). Betrieb mit Netzteil (im Lieferumfang enthalten) oder vier AA-Batterien (separat bestellen).
Digi-Sense™ USB-Datenschreiber können mitgenommen oder für mehrere Anwendungen montiert werden
  • Jede Digi-Sense Der Datenlogger wird sofort einsatzbereit mit Software, Montageclip und einer leicht verständlichen Anleitung geliefert.
  • Zu den vorgesehenen Anwendungsgebieten gehören die Überwachung von Arzneimitteln und Lebensmitteln.& Getränke-, Lager- und Büro-, Museums-, Labor- und Transportumgebungen.
  • Dank der einfachen Bedienung und des günstigen Preis-Leistungs-Verhältnisses eignen sich diese Geräte ideal für alle Fälle, die eine genaue Temperaturüberwachung erfordern.
  • Die intuitive Software besitzt zwei Modi für die Datenanzeige sowie leistungsstarke Funktionen für das Skalieren und Verschieben von Daten. Daten lassen sich zur Analyse in tabellenkalkulationskompatiblen Formaten herunterladen oder grafisch ausdrucken.
  • Das robuste Polycarbonat-Gehäuse sowie die präzisen Sensoren und Elektronikkomponenten sind durch eine 2-jährige Garantie abgedeckt.
Garantie
2 Jahre
Spezifikation
Typ Datenaufzeichnung/Datenlogger
Displaytyp Status-Kontrollleuchten
Datenspeicher 32.000 Messwerte
Kalibrierung Nicht kalibriert
Alarmtypen Hoch/niedrig, Auswählbar
Software Type Einrichtung, Echtzeitüberwachung, Datenerfassung, Datenanalyse
Akkutyp 3,6 V Lithium-Batterie, 1/2 AA
Akkulaufzeit Typischerweise 1 Jahr
Enthält Software, Befestigungsclip und Beschläge, Kunststoffabdeckung und Batterie.
Kanäle 1
Schnittstelle USB
Material Kunststoff
Zur Verwendung mit (Anwendung) Überwachung von Medikamenten, Lebensmitteln und Getränken, Lagern und Büros, Museen, Labor- und Transportumgebungen.
Genauigkeit (Temperatur) ±2 °F (1 °C)
Luftfeuchtigkeitsbereich Keine Feuchtigkeitsüberwachung:
Temperaturauflösung 0,01 °
Temperaturbereich (metrisch) -40 °C bis +70 °C
Länge (angloamerikanisch) 3.875 Zoll
Länge (metrisch) 9,8 cm
Gewicht (metrisch) 0,4 kg