Learn More
Fisherbrand™ Digitales Kolorimeter
Messen der Absorption einer bestimmten Wellenlänge des Lichts durch ein spezielles digitales Fisherbrand™ Kolorimeter mit 240 V-Transformator und Filtern.
Marke: Fisherbrand™
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Beschreibung
- Digitales Kolorimeter
- Mit 240 V-Transformator und Filtern
- Filter 440 bis 680 nm
Spezifikation
± 0,05 A bei 1 A | |
Digitales Kolorimeter | |
440 bis 700 nm | |
60 mm | |
± 0,02 A bei 1 A | |
0.02 bei 1 A. (Aorption), 2 % (Transmission) |
40 nm | |
240 V | |
240 V, 50 Hz | |
50 Hz | |
0 bis 199 % (Transmission) | |
146 mm |