Learn More
Gilson™ Digitale Trockenbad-Serie 1 Blöcke
736.25 EUR gültig bis 2024-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21656" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
718.93 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23279" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "21656" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
718.93 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23279" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Steckertyp:
EU-Stecker
Beschreibung
Präzise Temperaturabgabe
- Die digitale Trockenbad-Serie bietet praktische digitale Temperatur- und Zeitsteuerungen mit integrierter Kalibrierfunktion, wodurch die Zuverlässigkeit und Reproduzierbarkeit Ihrer Reaktionen ohne externe Thermometer oder Timer verbessert wird.
- Die digitale Trockenbad-Serie bietet einen Temperaturbereich von +5 °C bis −150 °C, der in Schritten von 0,1 °C eingestellt werden kann.
- Der Timer kann auf bis zu 999 Minuten eingestellt werden.
Gleichmäßige Temperatur über alle Proben hinweg
- Die digitale Trockenbad-Serie umfasst eine Vielzahl von hochwertigen Aluminiumblöcken, die präzise auf die Form von 0,5, 1,5, 2,0, 15 und 50 ml-Röhrchen abgestimmt sind, wodurch eine gleichmäßige Temperaturabgabe an all Ihre Proben gewährleistet und die Zuverlässigkeit bei allen Reaktionen verbessert wird.
- Blöcke sind separat erhältlich; kundenspezifische Blöcke sind auf Anfrage erhältlich.
- Jedes Trockenbad wird mit einem isolierten Blockheber geliefert, um heiße Blöcke zu entnehmen.
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 1 Block |
Steckertyp | EU-Stecker |
Temperaturbereich (metrisch) | Raumtemperatur +5 °C bis 150 °C |
Temperaturgenauigkeit | ± 0,2 °C |
Abmessungen (L x B x H) | 20 x 23 x 8 cm |
Länge (metrisch) | 20 cm |
Höhe (metrisch) | 8 cm |
Gewicht (angloamerikanisch) | 4,8 lb. |
Gewicht (metrisch) | 2,2 kg |
Elektrische Anforderungen | 50/60 Hz, 115/230 V |