Learn More
Amarell™ Digital in/out Thermometer, Thermo Clock, Messbe. -50 bis +70°C, Außenkabel ca. 3m
Elektronisches Thermometer für den Innenbereich, Anzeige von Temperatur und Uhrzeit, mit Uhrdatum und Sonde für den Außenbereich, Max-/Min-Funktion, 0-Punkt-Alarm, mit Anzeige der Temperaturtendenz, 3 m PVC-Kabel
Marke: Amarell™ E906750
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.12700kg
Beschreibung
- Verwendung in geschlossenen Räumen
- Großes Display
- Thermo-Uhr mit Datum und Außensonde
- 3 m Kabel
Spezifikation
3 m | |
PVC-Kabel | |
Digitale Thermometer für drinnen und draußen | |
−50 °C | |
±1 °C |
3 m | |
0.1 °C | |
70 °C | |
−50 bis 70 °C |