Beschreibung
Der Magnetrührer mit Keramik-Heizplatte besticht durch seine hervorragende chemische Beständigkeit. Der leistungsstarke Motor eignet sich zum Rühren von Volumen bis zu 15 l (H2O)
- Gleichzeitige digitale Anzeige der Soll- und Ist-Temperaturen auf dem LCD-Display
- Der direkte Anschluss eines PT 1000-Temperaturfühlers ermöglicht eine genaue Temperaturregelung (im Lieferumfang inbegriffen)
- Regelgenauigkeit im Medium +/- 0,5 K (in Kombination mit dem PT 1000)
- Anzeige der Ist-Temperatur im Medium mit einer Auflösung von 0,1 K bei Einsatz des PT 1000-Temperaturfühlers
- 3 Betriebsmodi zur Auswahl (Standard, Sicherheit, Einstellungsschutz)
- Fester Sicherheitskreis mit 550 °C
- Anzeige für heiße Oberflächen >> zur Warnung bei heißen Oberflächen und Vermeidung von Verbrennungen
- Digitale Fehlercodeanzeige
- Erhöhtes Bedienfeld zum Schutz vor auslaufenden Flüssigkeiten
Specifications
Specifications
| Deckplattenmaterial | Keramik |
| Spannung | 100/120/230 V |
| Sicherheitsmerkmale | Feststehender Sicherheitskreis von 550 °C |
| Elektrische Anforderungen | 230/120/100 V, 50/60 Hz |
| Modell | C-MAG HS 7 |
| Größe | 180 x 180 mm |
| Höhe (metrisch) | 105 mm |
| Temperatur (metrisch) | 50 bis 540 °C |
| Umgebungstemperatur | 5 bis 40 °C |
| Frequenz | 50/60 Hz |
| Show More |