Learn More
Brannan™ Digitales Mundthermometer
Artikelnummer. 13079192
Change view
Click to view available options
Temperaturbereich (metrisch):
32 bis 42 °C
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Temperaturbereich (metrisch) unitSize
13079192 32 bis 42 °C 1 Stück
1 options
Artikelnummer. 13079192
Marke: Brannan™ 11/064/2
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bietet hochgenaue Temperaturmesswerte mit schnellem Ansprechverhalten. Brannan™ digitales Oral-Thermometer ist sicher, leicht abzulesen und einfach zu bedienen. Kann zur Temperaturmessung oral, unter dem Arm oder rektal verwendet werden.
  • Hohe Genauigkeit, mit schneller Reaktion.
  • Sicher, leicht ablesbar und einfach zu bedienen.
  • Zur oralen oder rektalen Anwendung oder unter dem Arm.
  • Gehäuse aus weißem Kunststoff mit großer Digitalanzeige
  • Maximale Temperaturhaltefunktion und automatische Abschaltfunktion zur Schonung der Akkulaufzeit
  • Inklusive Batterie Typ SR41 (1.5 V)
  • Mit Kunststofftasche, einschließlich Clip und vollständiger Anleitung.
Spezifikation
Max. Temperatur (metrisch) 42 °C
Min. Temperatur (metrisch) 32 °C
Temperaturbereich (metrisch) 32 bis 42 °C
Genauigkeit ±0,1 °C oder ±0,2 °C