missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Digitoxin 3' ' '-Acetate, TRC

Artikelnummer. 30134826
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30134826 1 mg 1 Milligramm
30004032 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30134826 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4453851MG

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 1111-39-3
Summenformel C43 H66 O14
Molekulargewicht (g/mol) 806.98
Synonym Card-20(22)-enolide, 3-[(O-3-O-acetyl-2,6-dideoxy-β-D-ribo-hexopyranosyl-(1→4)-O-2,6-dideoxy-β-D-ribo-hexopyranosyl-(1→4)-2,6-dideoxy-β-D-ribo-hexopyranosyl)oxy]-14-hydroxy-, (3β,5β)-, Digitoxin, 3' ' '-acetate (8CI), Digitoxin, α-acetyl- (6CI), (3β,5β)-3-[(O-3-O-Acetyl-2,6-dideoxy-β-D-ribo-hexopyranosyl-(1→4)-O-2,6-dideoxy-β-D-ribo-hexopyranosyl-(1→4)-2,6-dideoxy-β-D-ribo-hexopyranosyl)oxy]-14-hydroxycard-20(22)-enolide, Acetyldigitoxin, Acylanid, Adicin, Desglucolanatoside A, α-Acetyldigitoxin, α-Monoacetyldigitoxin
IUPAC-Name [(2R,3R,4S,6S)-3-hydroxy-6-[(2R,3S,4S,6S)-4-hydroxy-6-[(2R,3S,4S,6R)-4-hydroxy-6-[[(3S,5R,8R,9S,10S,13R,14S,17R)-14-hydroxy-10,13-dimethyl-17-(5-oxo-2H-furan-3-yl)-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-yl]oxy]-2-methyloxan-3-yl]oxy-2-methyloxan-3-yl]oxy-2-methyloxan-4-yl] acetate
SMILES C[C@H]1O[C@H](C[C@H](OC(=O)C)[C@@H]1O)O[C@H]2[C@@H](O)C[C@H](O[C@H]3[C@@H](O)C[C@H](O[C@H]4CC[C@@]5(C)[C@H](CC[C@@H]6[C@@H]5CC[C@]7(C)[C@H](CC[C@]67O)C8=CC(=O)OC8)C4)O[C@@H]3C)O[C@@H]2C

Spezifikation

Chemischer Name oder Material alpha-Acetyldigitoxin
Menge 1 mg
InChI-Formel InChI=1S/C43H66O14/c1-21-38(48)33(54-24(4)44)19-37(51-21)57-40-23(3)53-36(18-32(40)46)56-39-22(2)52-35(17-31(39)45)55-27-9-12-41(5)26(16-27)7-8-30-29(41)10-13-42(6)28(11-14-43(30,42)49)25-15-34(47)50-20-25/h15,21-23,26-33,35-40,45-46,48-49H,7-14,16-20H2,1-6H3/t21-,22-,23-,26-,27+,28-,29+,30-,31+,32+,33+,35+,36+,37+,38-,39-,40-,41+,42-,43+/m1/s1
Formelmasse 806.4453
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.