Learn More
Diglykolsäureanhydrid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7027609
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
4480-83-5
C4H4O4
116.072
MFCD00006677
PIYNUZCGMLCXKJ-UHFFFAOYSA-N
diglycolic anhydride, oxydiacetic anhydride, digylcolicanhydride, 4-maleimidobutyric acid hydrazide hydrochloride, r-1-methyl-2-pyrrolidineethanamine dihydrochloride, diglycolicanhydride, digylcolic anhydride, acetic acid, oxydi-, cyclic anhydride, p-dioxane-2,6-dione, pubchem24315
78232
1,4-Dioxan-2,6-Dion
C1C(=O)OC(=O)CO1
4480-83-5
C4H4O4
116.072
MFCD00006677
PIYNUZCGMLCXKJ-UHFFFAOYSA-N
diglycolic anhydride, oxydiacetic anhydride, digylcolicanhydride, 4-maleimidobutyric acid hydrazide hydrochloride, r-1-methyl-2-pyrrolidineethanamine dihydrochloride, diglycolicanhydride, digylcolic anhydride, acetic acid, oxydi-, cyclic anhydride, p-dioxane-2,6-dione, pubchem24315
78232
1,4-Dioxan-2,6-Dion
C1C(=O)OC(=O)CO1
Diglycolic anhydride is used in the preparation of N,N-diethyldiglycollamsaeure by reacting with diethylamine. It is an useful bio chemical for proteomics research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Diglycolanhydrid wird bei der Herstellung von N,N-Diethyldiglycollamsaeure durch Reaktion mit Diethylamin verwendet. Es ist eine nützliche Biochemikalie in der Proteomikforschung.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Säuren, starken Oxidationsmitteln und starken Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Diglycolic anhydride
Schmelzpunkt 91°C to 94°C
Siedepunkt 240°C to 241°C
Menge 10 g
Beilstein 112527
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Soluble in chloroform.
Formelmasse 116.07
Reinheit (%) 0.97