Learn More
Diglycolanhydrid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-111345
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
4480-83-5
C4H4O4
116.07
MFCD00006677
PIYNUZCGMLCXKJ-UHFFFAOYSA-N
diglycolic anhydride, oxydiacetic anhydride, digylcolicanhydride, 4-maleimidobutyric acid hydrazide hydrochloride, r-1-methyl-2-pyrrolidineethanamine dihydrochloride, diglycolicanhydride, digylcolic anhydride, acetic acid, oxydi-, cyclic anhydride, p-dioxane-2,6-dione, pubchem24315
78232
1,4-Dioxan-2,6-Dion
C1C(=O)OC(=O)CO1
4480-83-5
C4H4O4
116.07
MFCD00006677
PIYNUZCGMLCXKJ-UHFFFAOYSA-N
diglycolic anhydride, oxydiacetic anhydride, digylcolicanhydride, 4-maleimidobutyric acid hydrazide hydrochloride, r-1-methyl-2-pyrrolidineethanamine dihydrochloride, diglycolicanhydride, digylcolic anhydride, acetic acid, oxydi-, cyclic anhydride, p-dioxane-2,6-dione, pubchem24315
78232
1,4-Dioxan-2,6-Dion
C1C(=O)OC(=O)CO1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Diglycolic anhydride
Namenshinweis 0.97
Schmelzpunkt 90°C to 95°C
Farbe Creme bis Weiß
Siedepunkt 240°C to 241°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 0.97
Verpackung Glasflasche
Menge 25 g
Beilstein 19, 153
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble
Formelmasse 116.07
Reinheit (%) 0.97
Physikalische Form Kristallines Pulver, Kristalle oder Nadeln
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Diglycolic anhydride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.