Learn More
Digoxigenin-Tetradigitoxosid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Digoxigenin-Tetra-Digitoxoside |
| CAS | 31539-05-6 |
| Summenformel | C47 H74 O17 |
| Menge | 5 mg |
| Synonym | Digoxoside, Digoxoside (7CI, 8CI), Digoxigenin tetradigitoxoside, Digoxigenin-tetradigitoxide, (3β,5β,12β)-3-[(O-2,6-Dideoxy-β-D-ribo-hexopyranosyl-(1-4)-O-2,6-dideoxy-β-D-ribo-hexopyranosyl-(1-4)-O-2,6-dideoxy-β-D-ribo-hexopyranosyl-(1-4)-2,6-dideoxy-β-D-ribo-hexopyranosyl)oxy]-12,14-dihydroxycard-20(22)-enolide (ACI), Card-20(22)-enolide, 3-[(O-2,6-dideoxy-β-D-ribo-hexopyranosyl-(1-4)-O-2,6-dideoxy-β-D-ribo-hexopyranosyl-(1-4)-O-2,6-dideoxy-β-D-ribo-hexopyranosyl-(1-4)-2,6-dideoxy-β-D-ribo-hexopyranosyl)oxy]-12,14-dihydroxy-, (3β,5β,12β)- (9CI, ACI) |
| InChI-Formel | InChI=1S/C47H74O17/c1-21-41(54)31(48)16-38(57-21)62-43-23(3)59-40(18-33(43)50)64-44-24(4)60-39(19-34(44)51)63-42-22(2)58-37(17-32(42)49)61-27-9-11-45(5)26(14-27)7-8-29-30(45)15-35(52)46(6)28(10-12-47(29,46)55)25-13-36(53)56-20-25/h13,21-24,26-35,37-44,48-52,54-55H,7-12,14-20H2,1-6H3/t21-,22-,23-,24-,26-,27+,28-,29-,30+,31+,32+,33+,34+,35-,37+,38+,39+,40+,41-,42-,43-,44-,45+,46+,47+/m1/s1 |
| SMILES | C[C@H]1O[C@H](C[C@H](O)[C@@H]1O)O[C@H]2[C@@H](O)C[C@H](O[C@H]3[C@@H](O)C[C@H](O[C@H]4[C@@H](O)C[C@H](O[C@H]5CC[C@@]6(C)[C@H](CC[C@@H]7[C@@H]6C[C@@H](O)[C@]8(C)[C@H](CC[C@]78O)C9=CC(=O)OC9)C5)O[C@@H]4C)O[C@@H]3C)O[C@@H]2C |
| Molekulargewicht (g/mol) | 911.08 |