Learn More
Dihydro Nicotyrin-d3, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Dihydro Nicotyrine-d3 |
| CAS | 1246818-62-1 |
| Summenformel | C15 H19 N O8 |
| Menge | 10 mg |
| Synonym | 3-(4,5-Dihydro-1-[(methyl-d3)-1H-pyrrol-2-yl)]pyridine, 3-[4,5-Dihydro-1-(methyl-d3)pyrrol-2-yl]pyridine, N-Methylmyosmine-d3 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C15H19NO8/c1-7(17)16-8-3-5-9(6-4-8)23-15-12(20)10(18)11(19)13(24-15)14(21)22-2/h3-6,10-13,15,18-20H,1-2H3,(H,16,17)/t10?,11-,12?,13?,15-/m1/s1 |
| SMILES | COC(=O)C1O[C@@H](Oc2ccc(NC(=O)C)cc2)C(O)C(O)[C@H]1O |
| IUPAC-Name | Methyl-(3R,6S)-6-(4-Acetamidophenoxy)-3,4,5-trihydroxyoxan-2-carboxylat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 341.313 |
| Formelmasse | 341.111 |